Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat (farblose bis weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Catalog Number 10667823
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
10049-21-5
H5NaO5P
139.00
MFCD00149208
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
516949
O.[Na+].OP(O)(O)=O
10049-21-5
H5NaO5P
139.00
MFCD00149208
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
516949
O.[Na+].OP(O)(O)=O
Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate (Colorless-to-white Crystals)
Natriumphosphat wird häufig in Gewebekulturen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Weiß
pH 4.1 to 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name sodium phosphoric acid hydrate
Formelmasse 137.99
Reinheit (%) 98.0 to 102.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas