Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat (farblose bis weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate (Colorless-to-white Crystals)
Natriumphosphat wird häufig in Gewebekulturen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate |
Schmelzpunkt | 100°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.1 to 4.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | sodium phosphoric acid hydrate |
Formelmasse | 137.99 |
Reinheit (%) | 98.0 to 102.0% |
Identifizierung | Pass Test |