missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
1 kg
3 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
3 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | NaH2PO4 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| IUPAC-Name | Natrium;Dihydrogenphosphat;Hydrat |
| Formelmasse | 137.99 mol |
| Reinheit (%) | 98 bis 102 %, ≥98 % |
| Güte | ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur