Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10708922 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10708922 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10566992 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10657961 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11924291 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10708922 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424390025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 CHF
    198.00 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 14.00 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Farbe Weiß
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 2.5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Merck Index 15,879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 137.99
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz