Learn More
Natriumphosphat-Monohydrat, 98,0-102,0 %, (weißes kristallines Pulver/ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11454662 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11454662 5 kg
11444662 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454662 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219144205
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC-Name Natriumphosphorsäurehydrat
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0-102.0%
Formelmasse 137.99
Reinheit (%) 100.1%
Güte ACS-Reagenz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate