Learn More
Sodium phosphate monobasic, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15636790 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15636790
Marca: Honeywell-Fluka 7149225G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
TraceSELECT™, for trace analysis, anhydrous,≥99.999% (metals basis)
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
  • ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-80-7
Formula molecolare H2NaO4P
Molecular Weight (g/mol) 119.98
Numero MDL MFCD00003527,MFCD00146206
InChI Key AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC Name sodio; diidrogenofosfato
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate monobasic
Quantità 25 g
Formula lineare NaH2PO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 119.98g/mol
Percent Purity ≥99.99% (metals basis)
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato