Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, wasserfrei (farblose bis weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Catalog Number 10133153
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
7558-80-7
H2NaO4P
119.98
MFCD00003527,MFCD00146206
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
23672064
CHEBI:37585
[Na+].OP(O)([O-])=O
7558-80-7
H2NaO4P
119.98
MFCD00003527,MFCD00146206
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
23672064
CHEBI:37585
[Na+].OP(O)([O-])=O
Für Gewebekulturen und molekularbiologische Anwendungen
Natriumphosphat wird häufig in Gewebekulturen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 203.9°C
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Weiß
pH 4.1 to 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Merck Index 15, 8790
IUPAC-Name sodium dihydrogen phosphate
Formelmasse 119.98
Reinheit (%) ≥99%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.04g/cm³