Learn More
Melford Natriumphosphat, Monobasisch, wasserfrei
Beschreibung
Natriumphosphat, monobasisch, wasserfrei ist eine chemische Verbindung, die eine bedeutende Rolle in der lebenswissenschaftlichen Forschung spielt.
Es ist auch als Mononatriumphosphat oder Natriumdihydrogenphosphat bekannt. Die Bezeichnung „wasserfrei“ bedeutet, dass es sich um die Form der Verbindung ohne Wassermoleküle handelt.
Im Bereich der Lebenswissenschaften wird es vor allem als Puffer und als Quelle von Phosphationen eingesetzt. Puffer sind Substanzen, die dazu beitragen, einen stabilen pH-Wert in biologischen und biochemischen Prozessen aufrechtzuerhalten und so optimale Bedingungen für enzymatische Reaktionen und andere zelluläre Aktivitäten zu gewährleisten.
Natriumphosphat, monobasisch, wasserfrei, wird häufig in Laborumgebungen zur Herstellung verschiedener biologischer Reagenzien, Zellkulturmedien und Pufferlösungen verwendet. Es kann mit anderen Phosphatverbindungen kombiniert werden, um Puffersysteme mit spezifischen pH-Bereichen und Pufferkapazitäten zu erzeugen, wodurch es für ein breites Spektrum an experimentellen Bedingungen geeignet ist.
Darüber hinaus wird die Verbindung in molekularbiologischen Techniken wie der DNA- und Proteinelektrophorese eingesetzt, da sie die notwendige pH-Kontrolle für die Trennung und Analyse von Biomolekülen ermöglicht. Es wird auch bei der Herstellung von phosphatbasierten Salzlösungen verwendet.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sodium Phosphate, Monobasic, Anhydrous |
| CAS | 7558-80-7 |
| Menge | 5 kg |
| Summenformel | NaH2PO4 |