Learn More
Melford Natriumphosphat, Monobasisch, wasserfrei
Artikelnummer. 30018792
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018792 500 g 500 Gramm
30018793 5 kg 5 Kilogramm
30018791 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018792 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. S23185500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumphosphat, monobasisch, wasserfrei ist eine chemische Verbindung, die eine bedeutende Rolle in der lebenswissenschaftlichen Forschung spielt.
Es ist auch als Mononatriumphosphat oder Natriumdihydrogenphosphat bekannt. Die Bezeichnung „wasserfrei“ bedeutet, dass es sich um die Form der Verbindung ohne Wassermoleküle handelt.
Im Bereich der Lebenswissenschaften wird es vor allem als Puffer und als Quelle von Phosphationen eingesetzt. Puffer sind Substanzen, die dazu beitragen, einen stabilen pH-Wert in biologischen und biochemischen Prozessen aufrechtzuerhalten und so optimale Bedingungen für enzymatische Reaktionen und andere zelluläre Aktivitäten zu gewährleisten.
Natriumphosphat, monobasisch, wasserfrei, wird häufig in Laborumgebungen zur Herstellung verschiedener biologischer Reagenzien, Zellkulturmedien und Pufferlösungen verwendet. Es kann mit anderen Phosphatverbindungen kombiniert werden, um Puffersysteme mit spezifischen pH-Bereichen und Pufferkapazitäten zu erzeugen, wodurch es für ein breites Spektrum an experimentellen Bedingungen geeignet ist.
Darüber hinaus wird die Verbindung in molekularbiologischen Techniken wie der DNA- und Proteinelektrophorese eingesetzt, da sie die notwendige pH-Kontrolle für die Trennung und Analyse von Biomolekülen ermöglicht. Es wird auch bei der Herstellung von phosphatbasierten Salzlösungen verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate, Monobasic, Anhydrous
CAS 7558-80-7
Menge 500 g
Summenformel NaH2PO4