Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, monobasisch, 99 %
Artikelnummer. 13206329 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
13206329 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
13296319 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13206329 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 447980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00 CHF
    198.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 37.35 CHF
    15% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7558-80-7 ∣ H2NaO4P ∣ 119.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7558-80-7
Summenformel H2NaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
MDL-Nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-Schlüssel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC-Name Natriumdihydrogenphosphat
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, monobasic
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NaH2PO4
Merck Index 15,879
Löslichkeitsinformationen (1 M in water) Clear colorless
Formelmasse 119.98
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie