Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, 99 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11914291
Marke: Thermo Scientific Acros 389870100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Summenformel H2NaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
MDL-Nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-Schlüssel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, monobasic
Farbe Weiß
pH 4.1 to 4.7 (5% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NaH2PO4
Merck Index 15,879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 850g/L (20°C).
IUPAC-Name Natriumdihydrogenphosphat
Formelmasse 119.98
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststofftrommel