Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, 99 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135013 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10135013 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10751135 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
11350836 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
11914291 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10135013 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389870010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.70 CHF
    81.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 11.05 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Summenformel H2NaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
MDL-Nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-Schlüssel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, monobasic
Farbe Weiß
pH 4,1 bis 4,7 (5 % Lös.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NaH2PO4
Merck Index 15,879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 850g/L (20°C).
IUPAC-Name Natrium;Dihydrogenphosphat
Formelmasse 119.98
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch