Learn More
Natriumphosphat dibasisch, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474652 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474652 5 kg -
11444652 100 g -
11454652 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474652 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219144005
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weit verbreitet in der Molekularbiologie, analytischen Chemie, Biochemie und Chromatographie. Natriumphosphat Dibasisch, MP Biomedicals ist ein Reagenz mit sehr hoher Pufferkapazität, das häufig in Verbindung mit Natriumphosphat, Monobasisch, in der Zuber
Natriumphosphat-Dibasisch wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter zur Reinigung von Antikörpern, als Reagenz und Puffer in der analytischen Chemie sowie bei der Herstellung biologischer Puffer. Es wird auch als Sequestrant, Emulgator und Puffer in Lebensmitteln eingesetzt; als Beizmittel beim Färben; zum Gewichten von Seide; beim Gerben; bei der Herstellung von Emaille, Keramiken, Reinigungsmitteln und Kesselverbindungen; als feuerfestes Mittel beim Löten und Löten statt bei Borax; als Kathartisch; und als Abführmittel.
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, jedoch besser in heißem Wasser; unlöslich in Alkohol, Ethanol.
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) ≥ 99,0%
Güte ACS