Description
Natriumphosphat-Dibasisheptahydrat wird in vielen Anwendungen verwendet, wie z. B.:
- Chelatbildner, Emulgator und Puffer in Lebensmitteln
- Als Beizmittel beim Färben, zum Gewichten von Seide und beim Gerben
- Bei der Herstellung von Emaillen, Keramik, Reinigungsmitteln
- Als Feuerschutzmittel beim Löten und Hartlöten anstelle von Borax
- Als Reagenz und Puffer in der analytischen Chemie, Abführmittel, Laxativum
Specifications
Specifications
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 500 g |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich, jedoch besser in heißem Wasser; unlöslich in Alkohol, Ethanol. |
| Formelmasse | 268.07 |
| Reinheit (%) | ≥ 98% |
| Güte | ACS |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium Phosphate Dibasic, Heptahydrate, ACS
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Dibasic, Heptahydrate