Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15618140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
500 Gramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15618140 500 g 500 Gramm
15678130 100 g 100 Gramm
15688130 1 kg 1 Kilogramm
15698130 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15628140 6 x 500 g 6 Stück
15608140 4 x 2.5 kg 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15618140 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. S9390500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
ACS-Reagenz, 98.0 - 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-85-6
Summenformel H15Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 268.06
MDL-Nummer MFCD00149180
InChI-Schlüssel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Natriumphosphat, dibasisch, ACS, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-Name Natriumphosphorsäure-Heptahydrat
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat
Menge 500 g
Strukturformel Na2HPO4 · H2O
Formelmasse 268.07 mol
Reinheit (%) 98 bis 102 %
Dichte 1.68 g/ml bei 25 °C