Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat (farblose bis weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Catalog Number p-28670
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
7782-85-6
H17Na2O11P
270.08
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
disodium phosphoric acid heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
7782-85-6
H17Na2O11P
270.08
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
disodium phosphoric acid heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate (Colorless-to-White Crystals)
Diese Pufferkomponente wird häufig in Gewebekulturen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
Schmelzpunkt 48°C
Farbe Weiß
pH 9.0 to 9.3
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102.0 %
Hinweise zum Prozentgehalt 99.0 bis 102.0 %
Merck Index 15, 8789
Formelmasse 268.07
Reinheit (%) 98.0 to 102.0%
Identifizierung Pass Test