Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat (farblose bis weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Marke: Fisher Bioreagents BP331-500
Additional Details : CAS : 7782-85-6 Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Diese Pufferkomponente wird häufig in Gewebekulturen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet.Chemische Identifikatoren
7782-85-6 | |
268.062 | |
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate | |
Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat |
H15Na2O11P | |
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L | |
6096963 | |
O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
Spezifikation
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate | |
98.0 to 102.0 % | |
H15Na2O11P | |
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate | |
O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] | |
268.062 | |
268.07 | |
98.0 to 102.0% | |
0.001% max. | |
0.005% max. | |
Glasflasche | |
Weiß | |
9.0 to 9.3 |
7782-85-6 | |
99.0 bis 102.0 % | |
15, 8789 | |
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat | |
6096963 | |
Fest | |
0.001% max. | |
Pass Test | |
0.001% max. | |
0.005% max. | |
48°C | |
500g |