Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-42263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10783445
Marke: Thermo Scientific Acros 206512500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-85-6
Summenformel H15Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 268.06
MDL-Nummer MFCD00149180
InChI-Schlüssel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Schmelzpunkt 48.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 9.0 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15,8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 268.07
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.67