Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783445 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10783445 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10420101 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11904291 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10783445 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206512500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.30 CHF
    31.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 4.65 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-85-6
Summenformel H15Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 268.06
MDL-Nummer MFCD00149180
InChI-Schlüssel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Schmelzpunkt 48.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 9.0 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15,8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 268.07
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.67