Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297073 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10297073 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10036020 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10175503 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10297073 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 CHF
    87.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 15.35 CHF
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-85-6
Summenformel H15Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 268.06
MDL-Nummer MFCD00149180
InChI-Schlüssel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Schmelzpunkt 48.0°C
Farbe Weiß
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98+%
Hinweise zur Zersetzung >48°C
Dichte 1.67
Strukturformel Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15, 8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 268.07
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz