Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813653 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 12695147
Marke: Thermo Scientific Acros 448160010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10039-32-4 | HNa2O412H2O | 358.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-32-4
Summenformel HNa2O412H2O
Molekulargewicht (g/mol) 358.13
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Dodekahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Schmelzpunkt 35.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15,8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 358.13
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein