Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate |
| Schmelzpunkt | 35.0°C |
| Menge | 5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Strukturformel | Na2HPO4·12H2O |
| Merck Index | 15,8789 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Formelmasse | 358.13 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Güte | Extrarein |
| Mehr anzeigen |