Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, 98.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10165263 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
10227740 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10023350 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10165263 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271060100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 CHF
    223.00 CHF / 10 Kilogramm
    Sparen 15.00 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10039-32-4 | HNa2O4P·12H2O | 358.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-32-4
Summenformel HNa2O4P·12H2O
Molekulargewicht (g/mol) 358.13
MDL-Nummer MFCD00149181
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Dodekahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Schmelzpunkt 35.0°C
Farbe Weiß
pH 9 to 9.4 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Kristalle
Menge 10 kg
Verpackung Kunststofftrommel
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Strukturformel Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15, 8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 358.13
Reinheit (%) 98.5%
Güte Analytisch