Learn More
Natriumphosphat-Dibasisdihydrat, TRC
Artikelnummer. 30137460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137460 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30137460 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2245005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Summenformel Na2HPO4 . 2 (H2O)
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
Synonym Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Monohydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Orthophosphate Dihydrate, Disodium Phosphate Dihydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Dihydrate;
IUPAC-Name Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Formelmasse 177.9619