Learn More
Natriumphosphat, dibasisches Dihydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP |
| Menge | 2.5 kg |
| Strukturformel | Na2HPO4 · H2O |
| IUPAC-Name | Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat |
| Formelmasse | 177.99 mol |
| Reinheit (%) | 98.5 bis 101 % (Berechn. für Trockensubstanz) |