Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, ≥ 99 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777068
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
10028-24-7
H5Na2O6P
177.99
MFCD00149182
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
6451167
Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
10028-24-7
H5Na2O6P
177.99
MFCD00149182
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
6451167
Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate dibasic dihydrate
Schmelzpunkt 243.0°C to 245.0°C
Namenshinweis For HPLC
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2HPO4·2H2O
Merck Index 15,8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 93g/L(20°C)
Formelmasse 177.99
Reinheit (%) ≥99%
Güte HPLC