Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei (weiße Granulate oder Pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-28662
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10182863
Marke: Fisher BioReagents BP332500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Natriumphosphat Dibasic, wasserfrei (weiße Granulate oder Pulver)
Diese Pufferkomponente wird häufig in Gewebekulturen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
Farbe Weiß
pH 8.7 to 9.3
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Merck Index 15, 8789
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) ≥99.0%
Identifizierung Pass Test
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung Decomposes information: > 240°C