Learn More
Natriumphosphat Dibasisch, wasserfrei, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number 15538184
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
7558-79-4
HNa2O4P
141.96
MFCD00003496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium salt
24203
CHEBI:34683
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
7558-79-4
HNa2O4P
141.96
MFCD00003496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium salt
24203
CHEBI:34683
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Geeignet für Pufferlösungen
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch
Namenshinweis Anhydrisch
Menge 500 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Formelmasse 141.96
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.07 kg