Learn More
Melford Natriumphosphat, wasserfrei
Beschreibung
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, ist eine chemische Verbindung, die allgemein als Dinatriumhydrogenphosphat oder Dinatriumphosphat bekannt ist.
Bei dieser Verbindung handelt es sich um eine wasserfreie Form von Natriumphosphat, das heißt, sie enthält keine Wassermoleküle.
Im Bereich der Lebenswissenschaften wird wasserfreies Dinatriumphosphat vorwiegend als Puffermittel eingesetzt, das zur Aufrechterhaltung eines stabilen pH-Werts in verschiedenen biologischen und biochemischen Prozessen beiträgt.
Es wird häufig in Laborumgebungen zur Herstellung verschiedener biologischer Reagenzien, Zellkulturmedien und Proteinreinigungsverfahren eingesetzt. Aufgrund seiner Puffereigenschaften ist die Verbindung wertvoll für die Formulierung von Diagnostik-Kits und pharmazeutischen Produkten, bei denen die Aufrechterhaltung eines bestimmten pH-Werts entscheidend für die Stabilität und Wirksamkeit des Endprodukts ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Phosphate Dibasic, Anhydrous |
| CAS | 7558-79-4 |
| Menge | 5 kg |
| Summenformel | Na2HPO4 |