Learn More
Melford Natriumphosphat, wasserfrei
Artikelnummer. 30018783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018783 500 g 500 Gramm
30018782 1 kg 1 Kilogramm
30018784 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018783 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. S23100500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, ist eine chemische Verbindung, die allgemein als Dinatriumhydrogenphosphat oder Dinatriumphosphat bekannt ist.
Bei dieser Verbindung handelt es sich um eine wasserfreie Form von Natriumphosphat, das heißt, sie enthält keine Wassermoleküle.
Im Bereich der Lebenswissenschaften wird wasserfreies Dinatriumphosphat vorwiegend als Puffermittel eingesetzt, das zur Aufrechterhaltung eines stabilen pH-Werts in verschiedenen biologischen und biochemischen Prozessen beiträgt.
Es wird häufig in Laborumgebungen zur Herstellung verschiedener biologischer Reagenzien, Zellkulturmedien und Proteinreinigungsverfahren eingesetzt. Aufgrund seiner Puffereigenschaften ist die Verbindung wertvoll für die Formulierung von Diagnostik-Kits und pharmazeutischen Produkten, bei denen die Aufrechterhaltung eines bestimmten pH-Werts entscheidend für die Stabilität und Wirksamkeit des Endprodukts ist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Dibasic, Anhydrous
CAS 7558-79-4
Menge 500 g
Summenformel Na2HPO4