Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, ≥ 99 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10698504 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10698504 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
10361474 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10440481 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10698504 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204850050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.2% max.