Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, 7-Hydrat, Endotoxin-getestet, Kristall, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548174 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15548174 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15548174 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 381605
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat
Namenshinweis Dibasisch, 7-Hydrat, Endotoxin-getestet
CAS 7782-85-6
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Summenformel H15Na2O11P
MDL-Nummer MFCD00149180
Synonym Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Natriumphosphat, dibasisch, ACS, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
InChI-Schlüssel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Natriumphosphorsäure-Heptahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 268.06
PubChem CID 6096963
Formelmasse 268.07
Güte USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.70 kg