Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, 7-Hydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Product Code. 15106684 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Unit Size:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
15106684 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15508184 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15106684 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 382401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.54 CHF
    170.50 CHF / 500 Gramm
    Sparen 84.04 CHF
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemical Identifiers
CAS 7782-85-6
Summenformel H15Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 268.06
MDL-Nummer MFCD00149180
InChI-Schlüssel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Natriumphosphat, dibasisch, ACS, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-Name Natriumphosphorsäure-Heptahydrat
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat
Namenshinweis Dibasisk, 7-Hydrate
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Formelmasse 268.07
Reinheit (%) 98.0 to 102.0%
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.70 kg
compliance-icons
Product Identifier
  • SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, ACS BAKER ANALYZED
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium phosphate