Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.5 Artikelnummer.: 15413979
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.5
Artikelnummer. 15413979
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15413979
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61372.AP
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Sodium phosphate buffer is used routinely in the life sciences. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumphosphatpuffer wird routinemäßig in den Biowissenschaften verwendet. Es wird auch für die PEGylierung von Proteinen bei pH 7.4 und einer Konzentration von 50 mM verwendet. Natriumphosphat-Pufferlösung kann zur Herstellung einer Vielzahl von phosphatbasierten biologischen Puffern für die Anwendung in der Zell- und Molekularbiologie verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (121 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate buffer soln.
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
MDL-Nummer MFCD00146206
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (121mg/ml at 20°C).
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX28K513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 ArtikelnummerJ61372.K2,J61372.AP
ChargennummerS07K523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 ArtikelnummerJ61372.K2,J61372.AP
ChargennummerR24K526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 ArtikelnummerJ61372.K2,J61372.AP
ChargennummerZ14J520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 ArtikelnummerJ61372.K2,J61372.AP
ChargennummerR02J525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 ArtikelnummerJ61372.K2,J61372.AP,J61372
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.5 >