Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.2
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J63816.AP
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15405989
  • 72.25 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sodium phosphate is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumphosphat wird in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie häufig verwendet. Nützlich in Verbindung mit Natriumphosphat, monobasisch, bei der Herstellung biologischer Puffer. Wird in vielen Anwendungen verwendet, einschließlich der Aufreinigung von Antikörpern.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Sodium phosphate buffer soln.
7.2
500 mL
Fully miscible.
0,2 mmol Pufferlösung
Flüssig
MFCD00146206
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation