Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.0
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Sodium phosphate is widely used as a reagent with high buffering capacity for molecular biology, biochemistry, and chromatography
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumphosphat wird häufig als Reagenz mit hoher Pufferkapazität für die Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie verwendet
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Natriumphosphat wird häufig als Reagenz mit hoher Pufferkapazität für die Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie verwendet
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate buffer soln. |
| Konzentration | 0.2 M |
| pH | 7.0 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 1 l |
| MDL-Nummer | MFCD00146206 |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible. |