Learn More
Natriumpersulfat, >98 % (weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Description
Natriumpersulfat wird als Promotor für Polymerisationsreaktionen verwendet.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Sodium Persulfate |
Schmelzpunkt | 100°C |
Namenshinweis | >98% |
CAS | 7775-27-1 |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 7 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | ≥98.0 % |
Summenformel | Na2O8S2 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium Persulfate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.