Learn More
Natriumperoxid, TRC
Product Code. 30413643
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30413643 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30413643 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCS66580025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium peroxide
CAS 1313-60-6
Menge 25 g
Summenformel Na O2
Synonym Disodium Dioxide, Disodium Peroxide, Sodium Oxide (Na2O2)
InChI-Formel InChI=1S/Na.O2/c;1-2/q+1;-2
SMILES [Na+].[O-][O-]
IUPAC-Name Natriumperoxid
Molekulargewicht (g/mol) 54.9891
Formelmasse 54.9801