Learn More
Natriumperoxid, Reagenzienqualität, Honeywell
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumperoxid |
Physikalische Form | Granules |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | 1504 |
Formelmasse | 77.98 mol |
Reinheit (%) | 97 % |
Güte | Reagenz |