Learn More
Natriumperoxid, Puriss. p.a. ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15673430 100 g 100 Gramm
15693430 500 g 500 Gramm
15683430 1 kg 1 Kilogramm
15603440 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15673430 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 31445100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, ≥ 95 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-60-6
Summenformel Na2O2
Molekulargewicht (g/mol) 77.978
MDL-Nummer MFCD00003497
InChI-Schlüssel PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumperoxid, Dinatriumperoxid, Natriumdioxid, Dinatriumdioxid, Natriumoxid, PER, Natriumoxid, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC-Name Dinatrium; Peroxid
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumperoxid
Namenshinweis Reag. ISO
Menge 100 g
UN-Nummer 1504
Formelmasse 77.98 mol
Reinheit (%) ≥ 95 %
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium peroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium peroxide