Learn More
Natriumperoxid, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium peroxide |
| Schmelzpunkt | 460.0°C |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | Pulver oder Granulat |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | Na2O2 |
| Fieser | 06,548; 07,341; 11,492 |
| Merck Index | 15, 8786 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: forming naoh and h2o2, freely soluble |
| Formelmasse | 77.97 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium peroxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.