Learn More
Natriumperiodat, TRC
Artikelnummer. 30006839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006839 10 g 10 Gramm
30010547 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006839 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS66500010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-28-5
Summenformel I O4 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 213.8918
Synonym Periodic acid (HIO4), sodium salt (1:1), Periodic acid (HIO4), sodium salt (8CI,9CI), Sodium periodate (NaIO4) (6CI), Monosodium metaperiodate, Periodic acid sodium salt, Sodium metaperiodate, Sodium metaperiodate (NaIO4);
IUPAC-Name Natrium;Periodat
SMILES [Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Periodate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Formelmasse 213.8739