Learn More
Sodium Periodate, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15605130 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15605130 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15605130 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 36364225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Matrix silica gel support, 10 wt. %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium periodate
CAS 7790-28-5
Menge 25 g
Summenformel INaO4
Strukturformel NaIO4
MDL-Nummer MFCD00003534
UN-Nummer UN3085
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
InChI-Schlüssel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Natriumperiodat
Molekulargewicht (g/mol) 213.89
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Formelmasse 213.89g/mol