Learn More
Natriumperiodat, Solstice
Artikelnummer. 15623280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15623280 5 g 5 Gramm
15693270 100 g 100 Gramm
15613280 500 g 500 Gramm
15603280 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15623280 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3114485G
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99.8 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-28-5
Summenformel INaO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.89
MDL-Nummer MFCD00003534
InChI-Schlüssel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumperiodat, Natriummetaperiodat, Periodsäure, Natriumsalz, Periodsäure HIO4, Natriumsalz, Periodat-Natrium, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC-Name Natrium;Periodat
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumperiodat
Menge 5 g
Strukturformel NaIO4
UN-Nummer 3085
Formelmasse 213,89 g/mol
Reinheit (%) ≥99,8 %
Güte ACS-Reagenz
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium periodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium periodate