Learn More
Natriumperiodat, Solstice
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumperiodat |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | NaIO4 |
| UN-Nummer | 3085 |
| Formelmasse | 213,89 g/mol |
| Reinheit (%) | ≥99,8 % |
| Güte | ACS-Reagenz |