Learn More
Natriumperiodat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11443423 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443423 250 g 250 Gramm
11418962 100 g 100 Gramm
11413753 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443423 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/5980/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00 CHF
    174.00 CHF / 250 Gramm
    Sparen 6.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
INAO4, CAS-Nummer-7790-28-5, Natriumperiodat, Natrium m-periodate, Periodat-Natrium, Natriumperiodat, periodische Säure HIO4 , Natriumsalz, Natrium-meta-periodat, Natriumpenodat, Natriummetaperiodat, periodische Säure, Natriumsalz, Natrium-meta-periodat, 250 g, CHEBI:75226, weiß, 213,89 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-28-5
Summenformel INaO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.89
MDL-Nummer MFCD00003534
InChI-Schlüssel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC-Name Natrium;Periodat
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifications
Schmelzpunkt 300 °C
Farbe Weiß
pH 3.4 bis 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 213,89 g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium periodate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Hazard Statement
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.