Learn More
Natriumperiodat, 99.8+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229990 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10229990 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10647391 5 g Glasflasche 5 Gramm
10348673 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
11924221 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10229990 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 419615000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00 CHF
    419.00 CHF / 500 Gramm
    Sparen 13.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-28-5
Summenformel INaO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.89
MDL-Nummer MFCD00003534
InChI-Schlüssel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium periodate
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.8 to 100.3% (on dried basis) (Iodometry)
Strukturformel NaIO4
Fieser 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294
Merck Index 15,8772
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 389g/L (52°C), soluble in h2so4, hno3, acetic acids, insoluble in most common organic solvents
IUPAC-Name Natrium;Periodat
Formelmasse 213.89
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium periodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.