Learn More
Natriumperfluoroctanoat, 97 %
Artikelnummer. 11333886
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11333886
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16988.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Natriumperfluoroctanoat auf Gel-zu-Flüssigkristall-Phasenübergang der Dipalmitoylphosphatidylcholin-Vesikelmembran.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-95-5
Summenformel C8F15NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 436.052
MDL-Nummer MFCD00040394
InChI-Schlüssel LWHQXUODFPPQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perfluorooctanoate, sodium pentadecafluorooctanoate, sodium perfluorocaprylate, octanoic acid, pentadecafluoro-, sodium salt, perfluorooctanoic acid sodium salt, unii-63a7smf12m, pentadecafluorooctanoic acid, sodium salt, sodium pentadecafluoro octanoate, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, sodium salt 1:1, potassium pentadecafluorooctanoate
PubChem CID 23667657
IUPAC-Name Natrium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentacafluoroctanat
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium perfluorooctanoate
Schmelzpunkt ∽275°C (decomposition)
Strukturformel CF3(CF2)6CO2Na
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 436.05
Reinheit (%) 97%