Learn More
Natriumperfluoroctanoat, 97 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Natriumperfluoroctanoat auf Gel-zu-Flüssigkristall-Phasenübergang der Dipalmitoylphosphatidylcholin-Vesikelmembran.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Natriumperfluoroctanoat auf Gel-zu-Flüssigkristall-Phasenübergang der Dipalmitoylphosphatidylcholin-Vesikelmembran.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium perfluorooctanoate |
| Schmelzpunkt | ∽275°C (decomposition) |
| Strukturformel | CF3(CF2)6CO2Na |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 436.05 |
| Reinheit (%) | 97% |