Learn More
Natriumperchlorat-Monohydrat Purum p.a., kristallisiert, 98,0 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. 16646183 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
50 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16646183 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 16646183 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 7185250KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium perchlorate monohydrate
Schmelzpunkt 469°C.anhydrous substance
CAS 7-3-7791
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤ 100%
pH 6 to 8
Menge 50 kg
Summenformel ClH2NaO5
Strukturformel NaClO4 · H2O
InChI-Schlüssel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Natriumperchlorat-Monohydrat
Molekulargewicht (g/mol) 140.45
Güte Reagenz
Dichte 2.02 g/cm3 (20°C)